Imprimer
2-Bromopyridine-3-ol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
A12687.06 A12687.14 A12687.22
A12687.06EA 51.5 EUR
A12687.06 A12687.14 A12687.22
2-Bromopyridine-3-ol ≥99%
2-Bromopyridine-3-ol
Purity: 99% CAS No.: 6602-32-0 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 109829
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point d'ébullition: 232
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006220
Numéro CAS: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5