Imprimer
2-Amino-5-bromopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14280.06 A14280.14 A14280.22
A14280.06EA 34.4 EUR
A14280.06 A14280.14 A14280.22
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Purity: 98% CAS No.: 1072-97-5 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 135-140° Beilstein Reference: 108737
Formule: C₅H₅BrN₂
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006323
Numéro CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9