Imprimer
2-Amino-3-bromopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
360580050 360580250
ACRO360580050EA 48.6 EUR
ACRO360580050 ACRO360580250
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095187
Numéro CAS: 13534-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %