Imprimer
4-Bromo-2-chloropyridine ≥94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H27299.14 H27299.06
H27299.14EA 121 EUR
H27299.14 H27299.06
4-Bromo-2-chloropyridine ≥94%
4-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 94% CAS No.: 73583-37-6 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 18-20° Boiling Point: 70°/3mm MDL No.: MFCD03840756
Formule: C₅H₃BrClN
Point d'ébullition: 70 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.734
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840756
Numéro CAS: 73583-37-6