Imprimer
3-Bromo-4-chloropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
379640010 379640050
ACRO379640010EA 78.1 EUR
ACRO379640010 ACRO379640050
3-Bromo-4-chloropyridine 98%
3-Bromo-4-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Numéro MDL: MFCD00234008
Numéro CAS: 36953-42-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %