Imprimer
2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L20012.03 L20012.06
L20012.03EA 25.5 EUR
L20012.03 L20012.06
2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
2-Bromo-3-chloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 96424-68-9 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Melting Point: 59-61° Beilstein Reference: 1561638
Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039344
Numéro CAS: 96424-68-9