Imprimer
3,6-Dichloropyridazine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
113711000 113715000
ACRO113711000EA 110 EUR
ACRO113711000 ACRO113715000
3,6-Dichloropyridazine 97%
3,6-Dichloropyridazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point d'ébullition: 89…91 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 65…69 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006466
Numéro CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %