Imprimer
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
481911-10 481911-5
481911-10EA 884 EUR
481911-10 481911-5
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée, Millipore®
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Point de fusion: 140 to 142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036253
Numéro CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370