Theobromine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine
Purity: 99%
CAS No.: 83-67-0
Molecular Formula: C7H8N4O2
Formula Weight: 180.17
Melting Point: 345-350°
Beilstein Reference: 16464
Merck Reference: 14,9282
MDL No.: MFCD00022830
Phosphosdiesterase inhibitor
Formule:
C₇H₈N₄O₂ Point de fusion: 345…350 °C Densité: 1.50 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022830 Numéro CAS: 83-67-0 EINECS: 201-494-2 Merck Index: 14,9282 |