3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
228420010
228420050
ACRO228420010EA
166
EUR
ACRO228420010
ACRO228420050
3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione 99+%
3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule:
C₁₀H₁₄N₄O₂ Point de fusion: 200…203 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00005584 Numéro CAS: 28822-58-4 EINECS: 249-259-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 203 °C |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |