Imprimer
Guanine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
7505.1 7505.2
ROTH7505.1EA 0 EUR
ROTH7505.1 ROTH7505.2
Guanine
Guanine
Formule: C₅H₅N₅O
MW: 151.13 g/mol
Point de fusion: > 220 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071533
Numéro CAS: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580