Imprimer
Adénine
Fournisseur: Serva
Danger
10739.02 10739.03
SERA10739.02EA 48 EUR
SERA10739.02 SERA10739.03
Adénine
Adénine
Formule: C₅H₅N₅
Densité: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041790
Numéro CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152