Imprimer
Adénine
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3025.1 3025.2
ROTH3025.1EA 0 EUR
ROTH3025.1 ROTH3025.2
Adénine
Adénine
Formule: C₅H₅N₅
Densité: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041790
Numéro CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152