Imprimer
2,6-Dichloropurine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-9H-purine
113700010 113700050
ACRO113700010EA 31.1 EUR
ACRO113700010 ACRO113700050
2,6-Dichloropurine 97%
2,6-Dichloropurine
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
Point de fusion: 184…186 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077725
Numéro CAS: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %