Imprimer
Ethidium bromure
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
21238.01 21238.02
SERA21238.01EA 0 EUR
SERA21238.01 SERA21238.02
Ethidium bromure
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 261…264 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751