Imprimer
Ethidium bromure
Fournisseur: Roth Carl
Danger
7870.2 7870.1
ROTH7870.2EA 0 EUR
ROTH7870.2 ROTH7870.1
Ethidium bromure
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
Point d'ébullition: 72 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 261…264 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751