Imprimer
9-Phénanthrènecarbaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B25648.03 B25648.06
B25648.03EA 36.5 EUR
B25648.03 B25648.06
9-Phénanthrènecarbaldehyde ≥97%
9-Phénanthrènecarbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 4707-71-5 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00001175
Formule: C₁₅H₁₀O
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001175
Numéro CAS: 4707-71-5
EINECS: 225-194-6