Imprimer
Tétrahydropyranne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13392.AE A13392.AP
A13392.AEEA 52.4 EUR
A13392.AE A13392.AP
Tétrahydropyranne ≥98%
Tétrahydropyranne
Purity: 98+% CAS No.: 142-68-7 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.14 Flash Point: -15°(5°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -49° Boiling Point: 87-89° Beilstein Reference: 102436 Merck Reference: 14,9217 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00006585
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 87…89 °C
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0.882
Point d'éclair: –15 °C (5 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006585
Numéro CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
ONU: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9217