Imprimer

Fer (II) sulfate

Fournisseur: LOHMANN
Attention

359052.9025 359052.9050
LOHM359052.9025EA 0 EUR
LOHM359052.9025 LOHM359052.9050
Fer (II) sulfate
Fer (II) sulfate
Formule: FeO₄S
Densité: 2,841 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011014
Numéro CAS: 7720-78-7
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 12,04105

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR