Imprimer
Cobalt (II) sulfate heptahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.02556.0100 1.02556.0250
1.02556.0100EA 148 EUR
1.02556.0100 1.02556.0250
Cobalt (II) sulfate heptahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Cobalt (II) sulfate heptahydraté
Formule: CoSO₄·7H₂O
MW: 281.1 g/mol
Point de fusion: 735
Densité: 2.03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149658
Numéro CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 362 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 281.10 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material