Cobalt (II) sulfate heptahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
A16201.0E
A16201.22
A16201.36
A16201.0EEA
498
EUR
A16201.0E
A16201.22
A16201.36
Cobalt (II) sulfate heptahydraté ≥98%
Cobalt (II) sulfate heptahydraté
Purity: 98%
CAS No.: 10026-24-1
Molecular Formula: CoO4S.7H2O
Formula Weight: 281.10 (154.99anhy)
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2448
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149658
Formule:
CoSO₄·7H₂O MW: 281.1 g/mol Point de fusion: 735 Densité: 2.03 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149658 Numéro CAS: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 ONU: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,02510 |