Imprimer
Dioxyde de ruthenium, anhydre 99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
A10816.14 A10816.03 A10816.06
A10816.14EA 2320 EUR
A10816.14 A10816.03 A10816.06
Dioxyde de ruthenium, anhydre 99.9% (base métaux)
Dioxyde de ruthenium
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-10-1 Molecular Formula: RuO2 Formula Weight: 133.07 Odour: Odourless Melting Point: 1200° subl. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011210
Formule: O₂Ru
MW: 133.07 g/mol
Point de fusion: 1200 °C (subl.)
Densité: 6.97
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011210
Numéro CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
ONU: 1479
ADR: 5.1 II