Imprimer
Nickel (II) oxyde, noir 76% Ni
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Nickel monoxide, Nickel oxide, Bunsenite
223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 30.9 EUR
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Nickel (II) oxyde, noir 76% Ni
Nickel (II) oxyde
Formule: NiO
MW: 74.69 g/mol
Point de fusion: 1960 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011145
Numéro CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)