Imprimer
Cobalt oxyde
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
A16121.0B A16121.18 A16121.30
A16121.0BEA 399 EUR
A16121.0B A16121.18 A16121.30
Cobalt oxyde
Cobalt oxyde
CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Formule: Co₃O₄
MW: 240.8 g/mol
Point de fusion: 900 °C (déc.)
Densité: 6.11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010939
Numéro CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02454