Palladium (II) iodure ≥99.998% (base métaux) Pd ≥ 29%, Premion®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
43084.09
43084.04
43084.09EA
1070
EUR
43084.09
43084.04
Palladium (II) iodure ≥99.998% (base métaux) Pd ≥ 29%, Premion®
Palladium (II) iodure
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-38-7
Molecular Formula: PdI2
Formula Weight: 360.23
Physical Form: Powder
Density: 6.003
Appearance: Black
Melting Point: 350° dec.
MDL No.: MFCD00011171
Formule:
I₂Pd Point de fusion: 350 °C (dec.) Densité: 6.003 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011171 Numéro CAS: 7790-38-7 EINECS: 232-203-7 |