Difluorure de cobalt, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
13074.14
13074.22
13074.14EA
81.1
EUR
13074.14
13074.22
Difluorure de cobalt, anhydre 98%
Difluorure de cobalt
Purity: 98%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Formule:
CoF₂ Point d'ébullition: 1400 °C Point de fusion: 1200 °C Densité: 4.46 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010941 Numéro CAS: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 ONU: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,2440 |