Imprimer
Chlorure de rhodium (III), anhydre ≥99.9% (base métaux) Rh ≥ 48.7%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
11815.01 11815.03 11815.06
11815.01EA 364 EUR
11815.01 11815.03 11815.06
Chlorure de rhodium (III), anhydre ≥99.9% (base métaux) Rh ≥ 48.7%
Chlorure de rhodium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 10049-07-7 Molecular Formula: Cl3Rh Formula Weight: 209.26 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,8188 MDL No.: MFCD00011204
Formule: Cl₃Rh
MW: 209.26 g/mol
Densité: 5.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011204
Numéro CAS: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
Merck Index: 14,8188