Imprimer
Platine (II) chlorure 99.9% (≥73% Pt) (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Platinum dichloride
11044.03 11044.06
11044.03EA 202 EUR
11044.03 11044.06
Platine (II) chlorure 99.9% (≥73% Pt) (base métaux)
Platine (II) chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 10025-65-7 Molecular Formula: Cl2Pt Formula Weight: 266.00 Physical Form: Crystalline Density: 5.87 Appearance: Green-brown Melting Point: 581° dec. Solubility: Insoluble in water, alcohol, ether. Soluble in HCl, NH4OH Merck Reference: 14,7528 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00011181
Formule: Cl₂Pt
Point de fusion: 581 °C (dec.)
Densité: 5.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011181
Numéro CAS: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7528