Imprimer
Palladium (II) chlorure, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Palladium dichloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
8.07110.0001EA 299 EUR
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
Palladium (II) chlorure, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Palladium (II) chlorure
Formule: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Point de fusion: 678
Densité: 4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
ONU: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 680 °C
Molar Mass 177.33 g/mol
Density 4.0 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material