Imprimer
Palladium (II) chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Palladium dichloride
369670010 369670050 369670250
ACRO369670010EA 210 EUR
ACRO369670010 ACRO369670050 ACRO369670250
Palladium (II) chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)
Palladium (II) chlorure
Formule: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Point de fusion: 678…680 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Assay 59 to 61 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤0.001 %