Imprimer
Nickel (II) chlorure, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Nickel dichloride
B22085.14 B22085.22 B22085.36
B22085.14EA 36.3 EUR
B22085.14 B22085.22 B22085.36
Nickel (II) chlorure, anhydre 98%
Nickel (II) chlorure
Purity: 98% CAS No.: 7718-54-9 Molecular Formula: Cl2Ni Formula Weight: 129.60 Odour: Odourless Melting Point: 1001° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011142
Formule: Cl₂Ni
Point de fusion: 1001 °C
Densité: 3.55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011142
Numéro CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6505