Nickel (II) chlorure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Nickel dichloride
43441.14
43441.06
43441.14EA
726
EUR
43441.14
43441.06
Nickel (II) chlorure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Nickel (II) chlorure
Purity: 99.99%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.55
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formule:
Cl₂Ni MW: 129.6 g/mol Point de fusion: 1001 °C Densité: 3.55 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011142 Numéro CAS: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 ONU: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6505 |