Imprimer
Dichlorure de cobalt, anhydre 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
B22031.14 B22031.22 B22031.36
B22031.14EA 37.7 EUR
B22031.14 B22031.22 B22031.36
Dichlorure de cobalt, anhydre 97%
Dichlorure de cobalt
Purity: 97% CAS No.: 7646-79-9 Molecular Formula: Cl2Co Formula Weight: 129.84 Odour: Odourless Melting Point: 735° Boiling Point: 1049° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010938
Formule: Cl₂Co
MW: 129.84 g/mol
Point d'ébullition: 1049 °C
Point de fusion: 735
Densité: 3.367
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010938
Numéro CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2437