Imprimer
Dichlorure de cobalt, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
Dans une ampoule sous argon
13665.03 13665.06 13665.14
13665.03EA 110 EUR
13665.03 13665.06 13665.14
Dichlorure de cobalt, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Dichlorure de cobalt
Purity: 99.998% CAS No.: 7646-79-9 Molecular Formula: Cl2Co Formula Weight: 129.84 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.367 Appearance: Pale blue Odour: Odourless Melting Point: 735° Boiling Point: 1049° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010938
Formule: Cl₂Co
MW: 129.84 g/mol
Point d'ébullition: 1049 °C
Point de fusion: 735
Densité: 3.367
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010938
Numéro CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2437