Imprimer
Dichlorure de cobalt, anhydre 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 48.4 EUR
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
Dichlorure de cobalt, anhydre 97%
Dichlorure de cobalt
Formule: Cl₂Co
MW: 129.84 g/mol
Point d'ébullition: 1049
Point de fusion: 735
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010938
Numéro CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm