Imprimer
Palladium (II) bromure ≥99.998% (base métaux) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Palladium dibromide, Palladium bromide
43697.03 43697.06
43697.03EA 182 EUR
43697.03 43697.06
Palladium (II) bromure ≥99.998% (base métaux) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium (II) bromure
Purity: 99.998% CAS No.: 13444-94-5 Molecular Formula: PdBr2 Formula Weight: 266.22 Physical Form: Powder Appearance: Black Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00011170
Formule: Br₂Pd
MW: 266.23 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 5.173 g/cm³ (16 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011170
Numéro CAS: 13444-94-5
EINECS: 236-588-2