Imprimer
Palladium (II) bromure 39,8-40,1% Pd
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Palladium dibromide, Palladium bromide
195190020 195190100
ACRO195190020EA 279 EUR
ACRO195190020 ACRO195190100
Palladium (II) bromure 39,8-40,1% Pd
Palladium (II) bromure
Formule: Br₂Pd
MW: 266.23 g/mol
Densité: 5.173
Numéro MDL: MFCD00011170
Numéro CAS: 13444-94-5
EINECS: 236-588-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown to black Powder or crystals
Assay 39.8 to 40.1 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤100 ppm
Rhodium (Rh) ≤100 ppm
Ruthenium (Ru) ≤100 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm