Imprimer
Fer (III) bromure, anhydre 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
31125.14 31125.22 31125.06
31125.14EA 213 EUR
31125.14 31125.22 31125.06
Fer (III) bromure, anhydre 98+%
Fer (III) bromure
Purity: 98+% CAS No.: 10031-26-2 Molecular Formula: FeBr3 Formula Weight: 295.57 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Dark red Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,4018 MDL No.: MFCD00016082
Formule: Br₃Fe
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016082
Numéro CAS: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4018