Imprimer
Manganèse (IV) oxyde 80-85%, en poudre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
213490010 213490250 213490025
ACRO213490010EA 101 EUR
ACRO213490010 ACRO213490250 ACRO213490025
Manganèse (IV) oxyde 80-85%, en poudre
Manganèse (IV) oxyde
Formule: MnO₂
Point de fusion: 535 °C (déc.)
Densité: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey Powder
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with Na2S2O3 ≥80 %
Silicate (as SiO2) ≤7 %
Iron (Fe) ≤1 %
Insoluble matter ≤10 % (in HCl)