Imprimer
Manganèse (II) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Manganous iodide
Dans une ampoule sous argon
35710.04 35710.09
35710.04EA 186 EUR
35710.04 35710.09
Manganèse (II) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Manganèse (II) iodure
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-33-2 Molecular Formula: I2Mn Formula Weight: 308.75 Physical Form: Powder/Flakes, Ampouled under argon Density: 5.0 Appearance: White to pink to red Odour: Odourless Melting Point: 638° Merck Reference: 14,5732 MDL No.: MFCD00016225
Formule: I₂Mn
MW: 308.75 g/mol
Point de fusion: 638
Densité: 5.0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016225
Numéro CAS: 7790-33-2
EINECS: 232-201-6
Merck Index: 14,5732