Manganèse (II) carbonate ≥99.985% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Manganous carbonate
40756.06
40756.14
40756.22
40756.06EA
43.4
EUR
40756.06
40756.14
40756.22
Manganèse (II) carbonate ≥99.985% (base métaux), Puratronic®
Manganèse (II) carbonate
Purity: 99.985%
CAS No.: 598-62-9
Molecular Formula: CMnO3
Formula Weight: 114.95
Physical Form: Powder
Density: 3.125
Appearance: Pale brown to dark purple
Odour: Odourless
Melting Point: 350° dec.
Merck Reference: 14,5726
MDL No.: MFCD00011116
Formule:
CMnO₃ MW: 114.95 g/mol Point de fusion: 350 °C (déc.) Densité: 3.125 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011116 Numéro CAS: 598-62-9 EINECS: 209-942-9 Merck Index: 14,5726 |