Imprimer
Manganèse (II) carbonate ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Manganous carbonate
14344.30 14344.A1
14344.30EA 65.4 EUR
14344.30 14344.A1
Manganèse (II) carbonate ≥99.9%
Manganèse (II) carbonate
Purity: 99.9% CAS No.: 598-62-9 Molecular Formula: MnCO3 Formula Weight: 114.95 Physical Form: Powder Density: 3.125 Appearance: Light brown to violet Odour: Odourless Melting Point: 350° dec. Merck Reference: 14,5726 MDL No.: MFCD00011116
Formule: CMnO₃
MW: 114.95 g/mol
Point de fusion: 350 °C (déc.)
Densité: 3.125
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011116
Numéro CAS: 598-62-9
EINECS: 209-942-9
Merck Index: 13,05749