Imprimer
Manganèse (II) chlorure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Manganese dichloride
ampouled under argon
14697.06 14697.14
14697.06EA 117 EUR
14697.06 14697.14
Manganèse (II) chlorure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Manganèse (II) chlorure
Purity: 99.998% CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.977 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 650° Boiling Point: 1190° Merck Reference: 14,5728 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011114
Formule: MnCl₂
Point d'ébullition: 1190 °C
Point de fusion: 650 °C
Densité: 2.977
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011114
Numéro CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5728