Imprimer
Tungstène (VI) chlorure 99.9+% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tungsten hexachloride
221430100 221431000
ACRO221430100EA 77.7 EUR
ACRO221430100 ACRO221431000
Tungstène (VI) chlorure 99.9+% (sur base traces de métaux)
Tungstène (VI) chlorure
Formule: Cl₆W
Point d'ébullition: 347 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 275 °C
Densité: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011463
Numéro CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.10 %