Imprimer
Chrome (II) chlorure, anhydre 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Chromium dichloride
L14342.06 L14342.14 L14342.22
L14342.06EA 95.4 EUR
L14342.06 L14342.14 L14342.22
Chrome (II) chlorure, anhydre 97%
Chrome (II) chlorure
Purity: 97% CAS No.: 10049-05-5 Molecular Formula: CrCl2 Formula Weight: 122.90 Odour: Odourless Melting Point: 824° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010947
Formule: Cl₂Cr
Point d'ébullition: 1302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 824 °C
Densité: 2.878
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010947
Numéro CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2244