Imprimer
Vanadium (V) oxyde ≥99.6%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
11094.22 11094.36 11094.09
11094.22EA 64.2 EUR
11094.22 11094.36 11094.09
Vanadium (V) oxyde ≥99.6%
Vanadium (V) oxyde
Purity: 99.6% min CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: -10 Mesh Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
Formule: O₅V₂
MW: 181.88 g/mol
Point d'ébullition: 1750 °C (déc.)
Point de fusion: 690
Densité: 3.357
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011457
Numéro CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
ONU: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987