Imprimer
Vanadium (III) oxyde ≥99.7% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
43377.22 43377.14
43377.22EA 403 EUR
43377.22 43377.14
Vanadium (III) oxyde ≥99.7% (base métaux)
Vanadium (III) oxyde
Purity: 99.7% CAS No.: 1314-34-7 Molecular Formula: V2O3 Formula Weight: 149.88 Physical Form: Powder Density: 4.87 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1970° Merck Reference: 14,9923 UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00011455
Formule: O₃V₂
Point de fusion: 1970 °C
Densité: 4,87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011455
Numéro CAS: 1314-34-7
EINECS: 215-230-9
ONU: 3285
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9923
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Total Metal Impurities 0,3% max.