Imprimer
Pentaoxyde de ditantale ≥99.5% (base métaux), Qualité spectrographique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
73118.22 73118.14
73118.22EA 360 EUR
73118.22 73118.14
Pentaoxyde de ditantale ≥99.5% (base métaux), Qualité spectrographique
Pentaoxyde de ditantale
Purity: 99.5% CAS No.: 1314-61-0 Molecular Formula: Ta2O5 Formula Weight: 441.89 Physical Form: Powder Density: 8.2 Melting Point: 1800° Merck Reference: 14,9056 MDL No.: MFCD00011254
Formule: O₅Ta₂
Point de fusion: 1800 °C
Densité: 8.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011254
Numéro CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,9056