Imprimer
Pentaoxyde de ditantale 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
194170100 194170500
ACRO194170100EA 60.6 EUR
ACRO194170100 ACRO194170500
Pentaoxyde de ditantale 99.99% (sur base traces de métaux)
Pentaoxyde de ditantale
Formule: O₅Ta₂
Point de fusion: 1872 °C
Densité: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011254
Numéro CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %