Imprimer
Niobium (V) oxyde
Fournisseur: Roth Carl
4381.1 4381.2
ROTH4381.1EA 0 EUR
ROTH4381.1 ROTH4381.2
Niobium (V) oxyde
Niobium (V) oxyde
Formule: Nb₂O₅
Point de fusion: 1496 °C
Densité: 4,6 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011128
Numéro CAS: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559